Få mere at vide
delta-Valerolakton, 98%, kan indeholde polymer
Artikelnummer. 11301717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301717 25 g 25g
11311717 100 g 100g
11321717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04794.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.47 DKK
    411.65 DKK / 25g
    Spare 45.82 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
δ-Valerolactone anvendes som et kemisk mellemprodukt i syntesen af polymerer. Det bruges også til at syntetisere copolyesterne ved lipase-katalyseret ringåbningspolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
δ-Valerolactone anvendes som et kemisk mellemprodukt i syntesen af polymerer. Det bruges også til at syntetisere copolyesterne ved lipase-katalyseret ringåbningspolymerisation.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares i en tæt lukket beholder. Undgå at indånde støv, dampe, tåge eller gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-28-9
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00006645
InChI nøgle OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC navn oxan-2-on
SMIL O=C1CCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Valerolactone
Navn note may contain polymer; distil to remove
Smeltepunkt -13°C to -12°C
Tæthed 1.056
Kogepunkt 58°C to 60°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 112°C (233°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 25 g
Beilstein 106436
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 98%