missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
delta-Valerolactone-3,3,4,4-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-2 H-pyran-2-one 4,4,5,5-d4 |
| CAS | 42932-61-6 |
| Molekylær formel | C5 2H4 H4 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2 H-Pyran-2-one-4,5-d2, tetrahydro-4,5-d2- (9 CI), 3,3,4,4-Tetradeutero-delta;-valerolactone, 4,4,5,5-Tetradeutero-2 H-pyran-2-one, delta;-Valerolactone-3,3,4,4-d4, delta;-Valerolactone-d4, Tetrahydro-2 H-pyran-2-one-4,4,5,5-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])COC(=O)CC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuteriooxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.14 |
| Formel vægt | 104.0775 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?