Få mere at vide
Delta-Valerolactam, TRC
Artikelnummer. 30455757
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30455757 25 g
1 options
Artikelnummer. 30455757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09144025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Molekylær formel C5 H9 N O
Mængde 25 g
Synonym 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMIL O=C1CCCCN1
IUPAC navn piperidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 99.131
Formel vægt 99.0684