Få mere at vide
delta-Valerolactam, Mikromol™
Artikelnummer. 30049853
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049853 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049853 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3754.030100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
delta-Valerolactam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Analyt- eller komponentnavne delta-Valerolactam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Δ-Valerolactam, 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid, 5-amino-, lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMIL O=C1CCCCN1
IUPAC navn piperidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 99.131
Mængde 100 mg
Formel vægt 99,0684 g/mol