Få mere at vide
delta-Valerolactam, 99%
Artikelnummer. 10785394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785394 5 g Glasflaske 5g
10487150 25 g Glasflaske 25g
10316930 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140780050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675-20-7
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00006037
InChI nøgle XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC navn piperidin-2-one
SMIL O=C1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale δ-Valerolactam
Navn note 99%
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Farve Brun til hvid
Tæthed 1.0730g/mL
Kogepunkt 256°C to 262°C
Flammepunkt 147°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 238
Specifik vægtfylde 1.073
Opløselighedsinformation Solubility in water: 291g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol,ether
Viskositet 13.5 mPa.s (50°C)
Formel vægt 99.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • $7-Valerolactam
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.