Få mere at vide
delta-Valerolactam, 99%
Artikelnummer. 10487150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
10487150 25 g Glasflaske 25g
10785394 5 g Glasflaske 5g
10316930 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10487150 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 140780250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675-20-7
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00006037
InChI nøgle XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
IUPAC navn piperidin-2-one
SMIL O=C1CCCCN1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale δ-Valerolactam
Navn note 99%
Smeltepunkt 35 °C til 39 °C
Farve Brun til hvid
Tæthed 1.0730g/mL
Kogepunkt 256 °C til 262 °C
Flammepunkt 147 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, 238
Specifik vægtfylde 1.073
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 291 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, opløselige i ethanol, ether
Viskositet 13,5 mPa (50 °C)
Formel vægt 99.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • $7-Valerolactam
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.