Få mere at vide
delta-Valerolactam, 98%
Beskrivelse
delta-Valerolactam er udgangsmaterialet for en ny vej til hexahydrojulolidiner ved hjælp af intramolekylær 1,4-cycloaddition. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
delta-Valerolactam er udgangsmaterialet for en ny vej til hexahydrojulolidiner ved hjælp af intramolekylær 1,4-cycloaddition. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta-Valerolactam |
| Smeltepunkt | 35 °C til 39 °C |
| Kogepunkt | 255 °C til 257 °C |
| Flammepunkt | 147 °C (296 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 106434 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 99.13 |
| Procent renhed | ≥98% |