Få mere at vide
delta-Valerolactam, 98%
Beskrivelse
delta-Valerolactam er udgangsmaterialet for en ny vej til hexahydrojulolidiner ved hjælp af intramolekylær 1,4-cycloaddition. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
delta-Valerolactam er udgangsmaterialet for en ny vej til hexahydrojulolidiner ved hjælp af intramolekylær 1,4-cycloaddition. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta-Valerolactam |
| Smeltepunkt | 35°C to 39°C |
| Kogepunkt | 255°C to 257°C |
| Flammepunkt | 147°C (296°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 106434 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 99.13 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- delta-Valerolactam
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Piperidinone