missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

delta-Valerobetaine, TRC

Artikelnummer. 30451017
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451017 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV788940250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale delta-Valerobetaine
CAS 6778-33-2
Molekylær formel C8 H17 N O2
Mængde 250 mg
Synonym delta-Valerobetaine, 5-(trimethylammonio)pentanoate
InChI formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-9(2,3)7-5-4-6-8(10)11/h4-7H2,1-3H3
SMIL C[N+](C)(C)CCCCC(=O)[O-]
IUPAC navn 5-(trimethylazaniumyl)pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 159.226
Formel vægt 159.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.