Få mere at vide
delta-Valerobetaine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485596 100 mg 100mg
16454798 10 mg 10mg
16431067 50 mg 50mg
16417547 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114202
MedChemExpress delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Valerobetaine
CAS 6778-33-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H17NO2
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (785.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+](C)(C)CCCCC([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 159.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid