Få mere at vide
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451027
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16451027 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16451027 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Delta-Tocopherol
CAS 119-13-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H46O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (124.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 402.65
Formel vægt 402.65
Procent renhed 93.07%
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism