Få mere at vide
Delta-Tocopherol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30454900
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30454900 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30454900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT52616010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Tocopherol Acetate
CAS 13027-26-4
Molekylær formel C29H48O3
Mængde 10 mg
Synonym (2R)-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol 6-Acetate, 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol Acetate, Δ-Tocopheryl Acetate
InChI formel InChI=1S/C29H48O3/c1-21(2)11-8-12-22(3)13-9-14-23(4)15-10-17-29(7)18-16-26-20-27(31-25(6)30)19-24(5)28(26)32-29/h19-23H,8-18H2,1-7H3/t22-,23-,29-/m1/s1
SMIL CC1=CC(OC(C)=O)=CC2=C1O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2
IUPAC navn [(2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 444.69
Formel vægt 444.3603