Få mere at vide
Delta-Octanolakton, TRC
Artikelnummer. 30418539
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30418539 250 mg -
30421625 2.5 g 2.5g
30420555 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO239728250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-76-0
Molekylær formel C8 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Synonym Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyoctanoic acid lactone, 5-Octanolide, δ-Propyl-δ-valerolactone
IUPAC navn 6-propyltetrahydropyran-2-one
SMIL CCCC1CCCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Octalactone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Formel vægt 142.0994