Få mere at vide
delta-oktanolakton, 97%
Artikelnummer. 11343456
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343456 100 g 100g
11333456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14303.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 698-76-0 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
delta-octanolacton er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
delta-octanolacton er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-76-0
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00144051
InChI nøgle FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-octanolactone, delta-octalactone, 5-octanolide, 5-hydroxyoctanoic acid lactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl, 5-octalactone, .delta.-octalactone, tetrahydro-6-propyl-2h-pyran-2-one, delta-octanolide, fema no. 3214
PubChem CID 12777
IUPAC navn 6-propyloxan-2-on
SMIL CCCC1CCCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Octanolactone
Smeltepunkt -14 °C
Tæthed 1.002
Kogepunkt 238 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 100 g
Beilstein 111515
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.