Få mere at vide
delta-oktanolakton, 97%
Artikelnummer. 11333456
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333456 25 g 25g
11343456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14303.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 698-76-0 | C8H14O2 | 142,198 g/mol
delta-octanolacton er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
delta-octanolacton er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-76-0
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00144051
InChI nøgle FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-octanolactone, delta-octalactone, 5-octanolide, 5-hydroxyoctanoic acid lactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl, 5-octalactone, .delta.-octalactone, tetrahydro-6-propyl-2h-pyran-2-one, delta-octanolide, fema no. 3214
PubChem CID 12777
IUPAC navn 6-propyloxan-2-on
SMIL CCCC1CCCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Octanolactone
Smeltepunkt -14 °C
Tæthed 1.002
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 25 g
Beilstein 111515
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 97%