Få mere at vide
delta-hexanolakton, 98%
Artikelnummer. 11459536
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459536 25 g 25g
11469536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19274.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 823-22-3 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
d-hexanolacton er meget udbredt i smør, flødemælk, nødder, frugtsmag og i kosmetisk smag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
d-Hexanolacton er meget udbredt i smør, flødemælk, nødder, frugtsmag og i kosmetisk smag.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-22-3
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00083574
InChI nøgle RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-hexalactone, delta-hexanolactone, delta-caprolactone, 5-methyl-delta-valerolactone, 5-hydroxyhexanoic acid lactone, tetrahydro-6-methyl-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl, .delta.-caprolactone, 6-methylvalerolactone, hexanolactone
PubChem CID 13204
IUPAC navn 6-methyloxan-2-on
SMIL CC1CCCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Hexanolactone
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 231°C
Flammepunkt 105°C (221°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 25 g
Beilstein 80501
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%