Få mere at vide
delta-Dodecanolakton, 98%
Artikelnummer. 11333516
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333516 25 g 25g
11343516 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14406.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 713-95-1 | C12H22O2 | 198,306 g/mol
delta-dodecanolacton anvendes som smagsstof. Det bruges i daglig kemisk essens. Det bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
delta-Dodecanolacton anvendes som smagsstof. Det bruges i daglig kemisk essens. Det bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Håndter og opbevar under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 713-95-1
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00006651
InChI nøgle QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-dodecalactone, 5-dodecanolide, delta-dodecanolactone, dodecan-5-olide, 6-heptyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-dodecalactone, 2h-pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro, dodecanolide-1,5, 5-hydroxydodecanoic acid lactone, n-heptyl-delta-valerolactone
PubChem CID 12844
IUPAC navn 6-heptyloxan-2-on
SMIL CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Dodecanolactone
Smeltepunkt -7 °C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 288 °C
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
Beilstein 1282749
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 198.3
Procent renhed 98%