Få mere at vide
delta-Decanolakton, 97%
Artikelnummer. 11499303
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499303 100 g 100g
11489303 25 g 25g
11409313 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11756.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 705-86-2 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Anvendes i farmaceutiske præparater, fodertilsætningsstof, smagsstof. Bruges også af fødevare- og smagsindustrien for dens kokosduft og smag. Det bruges også som et reagens i syntesen af (± )-Massoilactone (M197600); en kemisk komponent med antibakteriel aktivitet, der findes i flygtige olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Anvendes i farmaceutiske præparater, fodertilsætningsstoffer, smagsstoffer. Bruges også af fødevare- og smagsindustrien for dens kokosduft og smag. Det bruges også som et reagens i syntesen af (± )-Massoilactone (M197600); en kemisk komponent med antibakteriel aktivitet, der findes i flygtige olier.
Opløselighed Opløseligt i vand
(4 mg/ml ved 28 °C), alkoholer og propylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-86-2
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00006649
InChI nøgle GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
Synonym delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
PubChem CID 12810
ChEBI CHEBI:87327
IUPAC navn 6-pentyloxan-2-on
SMIL CCCCCC1CCCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale delta-Decanolactone
Smeltepunkt -25 °C
Tæthed 0.971
Kogepunkt 117 °C til 120 °C (0,02 mmHg)
Flammepunkt 145 °C (293 °F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 100 g
Beilstein 117520
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (4 mg/ml ved 28 °C), alkoholer og propylenglycol.
Formel vægt 170.25
Procent renhed 97%