Få mere at vide
delta-Decanolakton, 97%
Beskrivelse
Anvendes i farmaceutiske præparater, fodertilsætningsstof, smagsstof. Bruges også af fødevare- og smagsindustrien for dens kokosduft og smag. Det bruges også som et reagens i syntesen af (± )-Massoilactone (M197600); en kemisk komponent med antibakteriel aktivitet, der findes i flygtige olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes i farmaceutiske præparater, fodertilsætningsstoffer, smagsstoffer. Bruges også af fødevare- og smagsindustrien for dens kokosduft og smag. Det bruges også som et reagens i syntesen af (± )-Massoilactone (M197600); en kemisk komponent med antibakteriel aktivitet, der findes i flygtige olier.
Opløselighed Opløseligt i vand
(4 mg/ml ved 28 °C), alkoholer og propylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta-Decanolactone |
| Smeltepunkt | -25 °C |
| Tæthed | 0.971 |
| Kogepunkt | 117 °C til 120 °C (0,02 mmHg) |
| Flammepunkt | 145 °C (293 °F) |
| Brydningsindeks | 1.458 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 117520 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (4 mg/ml ved 28 °C), alkoholer og propylenglycol. |
| Formel vægt | 170.25 |
| Vis mere |