missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
delta-5(6)-Norethindrone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5-en-20-yn-17-yl Acetate |
| CAS | 1175129-26-6 |
| Molekylær formel | C22 H28 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,17-20H,6-13H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.46 |
| Formel vægt | 340.2038 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?