Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin Reagensglasstativer
Artikelnummer. p-6962041 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Brønd:
13 mm
16 mm
Længde (metrisk):
104,14 mm
127 mm
Bredde (metrisk):
104,14 mm
127 mm
Højde (metrisk):
58,42 mm
68,58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 15519821
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt sammenhængende stykke uden behov for montering. Fisherbrand™ Delrin Reagensglasstativer er konstrueret af holdbare, Delrin glasfiberforstærket polyoxylmethylen (POM.)
  • Støbte indekskoordinater og flade mærkningsområder holder prøverne organiseret
  • Halvstørrelsesstativer er praktiske til inkubatorer, stinkskabe, køleskabe og andre trange rum
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 6 x 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 36
Form Square
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mængde 8 Pakke
Længde (metrisk) 104,14 mm
Bredde (metrisk) 104,14 mm
Højde (metrisk) 58,42 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Diameter (metrisk) Brønd 13 mm