Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Holder | Rør (5 til 10 ml) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 36 |
| Form | Square |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mængde | 8 Pakke |
| Længde (metrisk) | 104,14 mm |
| Vis mere |