Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15380410 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15380410 Grøn Hver
15340410 Hvid Hver
15360410 Blå Hver
15390410 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15380410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 36 x 16 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (16 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 36
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 8 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 127 x 127 x 70 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder 2 etager
Højde (metrisk) 70 mm
Array 6 x 6
Bredde (metrisk) 127 mm