Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 36 x 16 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (16 mm), Rør (5 til 10 ml) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 36 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 5 til 10 ml reagensglas |
| nr. pr. sag | 1 |
| Vis mere |