Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 20 x 20 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 5 x 4 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Holder | Rør (10 til 18 ml), Rør (20 mm) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 20 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Hylder | 2 etager |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |