Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 20 x 20 mm
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (10 til 18 ml), Rør (20 mm) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 20 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 10 til 18 ml reagensglas |
| nr. pr. sag | 1 |
| Vis mere |