Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 4 x 4 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (10 til 18 ml), Rør (25 mm) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 16 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Hylder | 3 Tiers |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Vis mere |