Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15380420 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15380420 Hvid Hver
15300430 Blå Hver
15310430 Grøn Hver
15320430 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15380420
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (10 til 18 ml), Rør (25 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 16
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 10 til 18 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 8/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 120 x 122 x 92 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) åbning 25 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder 3 Tiers
Højde (metrisk) 92 mm
Array 4 x 4
Bredde (metrisk) 122 mm