Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15310430 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15310430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 4 x 4
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (10 til 18 ml), Rør (25 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 16
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 10 til 18 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 8/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 120 x 122 x 92 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Højde (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) åbning 25 mm