Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15300430 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15300430
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 16 x 25 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Tekniske data
Produkttype Test Tube Rack
Array 4 x 4
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blå
Holder Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
Materiale Fiberglass-reinforced POM
Stillinger 16
Form Teardrop-shaped Openings
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Yes, When Empty
Til brug med (udstyr) 10 to 18mL test tubes
nr. pr. sag 1
Mængde 8 Pack
Dimensioner (L x B x H) 120 x 122 x 92 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Bredde (metrisk) 122 mm
Højde (metrisk) 92 mm
Diameter (metrisk) åbning 25 mm