Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 16 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
- Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
- Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
- Autoklaverbar
- Støbte koordinater til rørorientering
- Stabilt design til brug i vandbade
- Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 12 x 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (16 mm), Rør (5 til 10 ml) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 72 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Hylder | 2 etager |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 16 mm >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion