Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 16 mm
Artikelnummer. 15330390 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15330390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 16 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Holder Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 72
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 2 etager
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 9,8''
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm
Vis mere Vis mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.