Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15310390 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15310390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 16 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (16 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 72
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 2 etager
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 127 x 250 x 70 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 9,8''
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Diameter (metrisk) åbning 16 mm