Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15380390 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15380390 Blå Hver
15370390 Hvid Hver
15390390 Grøn Hver
15300400 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15380390
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (10 til 18 ml), Rør (25 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 40
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 til 18 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Dimensioner (L x B x H) 120 x 300 x 92 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Diameter (metrisk) åbning 25 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder 2 etager
Højde (metrisk) 92 mm
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 300 mm