Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 24 x 30 mm
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
- Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
- Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
- Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
- Autoklaverbar
- Støbte koordinater til rørorientering
- Stabilt design til brug i vandbade
- Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Holder | Rør (15 til 50 ml) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | 15 til 50 ml reagensglas |
| nr. pr. sag | 1 |
| Vis mere |