Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 24 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15350400 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15350400 Magenta Hver
15360400 Gul Hver
15310400 Hvid Hver
10257963 Blå Hver
15330400 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15350400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 24 x 30 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Magenta
Holder Rør (15 til 50 ml), Rør (30 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 24
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 15 til 50 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde Hver
Dimensioner (L x B x H) 110 x 282 x 85 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder 3 Tiers
Højde (metrisk) 85 mm
Array 3 x 8
Bredde (metrisk) 282 mm