Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 24 x 30 mm
Artikelnummer. 15330400 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15330400 Grøn Hver
15360400 Gul Hver
15310400 Hvid Hver
10257963 Blå Hver
15350400 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15330400
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 24 x 30 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Holder Rør (15 til 50 ml), Rør (30 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 24
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 15 til 50 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde Hver
Dimensioner (L x B x H) 110 x 282 x 85 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 85 mm
Array 3 x 8
Bredde (metrisk) 282 mm