Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008189 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12327629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 20 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM).
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 °C til +140 °C).
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør.
  • Autoklaverbar.
  • Støbte koordinater til rørorientering.
  • Stabilt design til brug i vandbade.
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation.
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (10 til 18 ml), Rør (20 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 40
Form Dråbeformede åbninger
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 til 18 ml reagensglas
nr. pr. sag 1 hv.
Temperaturområde (metrisk). -40 °C til +140 °C
Dimensioner (L x B x H) 100 x 252 x 83 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Bredde (metrisk) 252 mm
Bredde (engelsk) 9,9 tommer.
Højde (metrisk) 83 mm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 20 mm