Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 20 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
- Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM).
- Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 °C til +140 °C).
- Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør.
- Autoklaverbar.
- Støbte koordinater til rørorientering.
- Stabilt design til brug i vandbade.
- Fladt mærkningsområde for lettere identifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (10 til 18 ml), Rør (20 mm) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 40 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 10 til 18 ml reagensglas |
| nr. pr. sag | 1 hv. |
| Vis mere |