Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 20 mm
Artikelnummer. 12327629 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12327629 Blå Hver
15340390 Hvid Hver
15350390 Grøn Hver
15360390 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12327629
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 20 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM).
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 °C til +140 °C).
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør.
  • Autoklaverbar.
  • Støbte koordinater til rørorientering.
  • Stabilt design til brug i vandbade.
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (10 til 18 ml), Rør (20 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 40
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 til 18 ml reagensglas
nr. pr. sag 1 hv.
Temperaturområde (metrisk). -40 °C til +140 °C
Dimensioner (L x B x H) 100 x 252 x 83 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Længde (engelsk) 3,9 tommer.
Bredde (engelsk) 9,9 tommer.
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 83 mm
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 252 mm