missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Delphinidin Chloride, TRC

Artikelnummer. 30353149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353149 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23068025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Delphinidin Chloride
CAS 528-53-0
Molekylær formel C15 H11 O7 . Cl
Mængde 25 mg
Synonym 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-, chloride (8CI), 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavylium chloride, Delfinidol chloride, Delphinidin, Delphinidin chloride, Delphinidine, Delphinidol, Ephdine, IdB 1056
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
SMIL [Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
Molekylvægt (g/mol) 338.7
Formel vægt 338.0193
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.