missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Delphinidin Chloride (~80% purity), TRC

Artikelnummer. 30357129
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357129 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2306831MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Delphinidin Chloride
CAS 528-53-0
Molekylær formel C15 H11 O7 . Cl
Mængde 1 mg
Synonym 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-, chloride (8CI), 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavylium chloride, Delfinidol chloride, Delphinidin, Delphinidin chloride, Delphinidine, Delphinidol, Ephdine, IdB 1056
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H
SMIL [Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
Molekylvægt (g/mol) 338.7
Formel vægt 338.0193
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.