Få mere at vide
Delmadinone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30005434
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005434 10 mg
18073140 50 mg
18071950 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23066510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13698-49-2
Molekylær formel C23 H27 Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 402.91
Synonym 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, Delmadinone acetate, Delminal, Estrex, RS 1301, Tardastrex, Tarden, Zenadrex, δ1-Chlormadinone acetate
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Delmadinone Acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h5,8,11-12,16-18H,6-7,9-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
Formel vægt 402.1598