Få mere at vide
Eppendorf™ Levering til Factory Gate
Artikelnummer. p-7221201
Til brug med (applikation):
Levering af> 100,< 180 kg udstyr
Levering af> 180 kg udstyr
Levering af< 100 kg udstyr
Artikelnummer. 16450124
Brand: Eppendorf™ 2277000009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Levering til fabriksport eller første dør ved slutkundesiden
  • Levering til fabriksporten
  • Levering til første dør ved slutkundesiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Levering til fabriksporten (< 100 kg)
Servicetilbud Fabriksport levering
Til brug med (applikation) Levering af< 100 kg udstyr