Få mere at vide
Eppendorf™ Levering til Factory Gate
Artikelnummer. 17151066
Skift visning
Til brug med (applikation):
Levering af >100, <180 kg udstyr
Levering af >180 kg udstyr
Levering af <100 kg udstyr
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
17151066 Levering af >180 kg udstyr
16450124 Levering af <100 kg udstyr
17141066 Levering af >100, <180 kg udstyr
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17151066 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 2277000011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Levering til fabriksport eller første dør ved slutkundesiden
  • Levering til fabriksporten
  • Levering til første dør ved slutkundesiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fabriksportlevering
Til brug med (applikation) Levering af >180 kg udstyr