Få mere at vide
Scotch-Brite™ Delikate overfladeskuresvampe
Artikelnummer. p-7213734
Farve:
Beige, rød
Blå
Gul
Artikelnummer. 17118590
Brand: Scotch-Brite™ 7000037575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets sarte overfladerengøringssvampe giver effektiv rengøringskraft på kontormøbler. Takket være svampens blødhed vil den ikke ridse. Meget fleksible, holdbare svampe, der er nemme at vaske& skylles efter brug.
  • Højkvalitets sarte overfladerengøringssvampe
  • Blødheden af svampen betyder, at den ikke ridser overflader
  • Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
  • Let at skylle/vaske efter brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svampe
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 133 x 70 mm
Til brug med (applikation) Rengøring af sarte overflader
Til brug med (udstyr) Kontormøbler
Længde (metrisk) 133 mm
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 70 mm