Få mere at vide
Scotch-Brite™ Delikate overfladeskuresvampe
Beskrivelse
- Højkvalitets sarte overfladerengøringssvampe
- Blødheden af svampen betyder, at den ikke ridser overflader
- Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
- Let at skylle/vaske efter brug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Svampe |
| Farve | Gul |
| Dimensioner (L x B) | 133 x 70 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af sarte overflader |
| Til brug med (udstyr) | Kontormøbler |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Mængde | 6 Pk. |
| Bredde (metrisk) | 70 mm |