Få mere at vide
Scotch-Brite™ Delikate overfladeskuresvampe
Artikelnummer. 17118590
Skift visning
Farve:
Beige, rød
Blå
Gul
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17118590 Blå
17138760 Beige, rød
17128590 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17118590 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7000037575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 DKK
    1000.08 DKK / Pakke med 100
    Spare 1369.92 DKK
    57% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets sarte overfladerengøringssvampe giver effektiv rengøringskraft på kontormøbler. Takket være svampens blødhed vil den ikke ridse. Meget fleksible, holdbare svampe, der er nemme at vaske& skylles efter brug.
  • Højkvalitets sarte overfladerengøringssvampe
  • Blødheden af svampen betyder, at den ikke ridser overflader
  • Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
  • Let at skylle/vaske efter brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svampe
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 133 x 70 mm
Til brug med (applikation) Rengøring af sarte overflader
Til brug med (udstyr) Kontormøbler
Længde (metrisk) 133 mm
Mængde 6 Pk.
Bredde (metrisk) 70 mm