Få mere at vide
Scotch-Brite™ Delikate overfladerengøringspuder 98
Artikelnummer. 17198820
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17198820 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17198820 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100169976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    963.42 DKK / Pakke med 60
    Spare 936.58 DKK
    49% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Let skuresvamp designet til rengøring af sarte overflader. Bløde, ikke-vævede fibre og mildt slibende renser forsigtigt, men grundigt de fleste overflader uden at ridse, inklusive keramik og glas.
  • Hvid pude til sart overfladerengøring
  • Ultra blød, uden slibende partikler
  • Let at skylle/vaske efter brug
  • Ideel til rengøring af porcelæn, badekar, håndvaske, håndvaske, flisevægge og mange flere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspude
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 224 x 158 mm
Til brug med (applikation) Rengøring af sarte overflader
Længde (metrisk) 224 mm
Mængde 20 Pk.
Bredde (metrisk) 158 mm