Få mere at vide
Delgocitinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16450597 50 mg
16446987 5 mg
16445196 100 mg
16443016 25 mg
16434268 10 mg
16421129 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16450597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109053
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Delgocitinib
CAS 1263774-59-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18N6O
Mængde 50 mg
Synonym JTE-052
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 58 mg/mL (186.89 mM)
SMIL O=C(N(C[C@@H]1C)[C@]21CN(C3=C(C=CN4)C4=NC=N3)CC2)CC#N
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Formel vægt 310.35
Procent renhed 99.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation